Läs mer
2-Hexynal diethyl acetal, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11382366
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382366 25 g 25g
11372366 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382366 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06098.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18229-78-2
Molekylformel C10H18O2
Molekylvikt (g/mol) 170.252
MDL-nummer MFCD00041643
InChI-nyckel VUNHOKCOJYJVBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hexynal diethyl acetal, 2-hexyne, 1,1-diethoxy, 1,1-diethoxy-2-hexyne, acmc-1c7c9, 2-hexyn-1-al diethyl acetal, 2-hexynyl aldehyde diethyl acetal
PubChem CID 87518
IUPAC-namn 1,1-diethoxyhex-2-yne
LEDER CCCC#CC(OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hexynal diethyl acetal
Densitet 0.885
Kokpunkt 79°C to 80°C (8 mmHg)
Brytningsindex 1.431
Kvantitet 25 g
Beilstein 1703624
Formel vikt 170.25
Procent renhet 98%