Läs mer
2-Hexynal diethyl acetal, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7044376
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11372366
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L06098.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18229-78-2
Molekylformel C10H18O2
Molekylvikt (g/mol) 170.252
MDL-nummer MFCD00041643
InChI-nyckel VUNHOKCOJYJVBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hexynal diethyl acetal, 2-hexyne, 1,1-diethoxy, 1,1-diethoxy-2-hexyne, acmc-1c7c9, 2-hexyn-1-al diethyl acetal, 2-hexynyl aldehyde diethyl acetal
PubChem CID 87518
IUPAC-namn 1,1-diethoxyhex-2-yne
LEDER CCCC#CC(OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hexynal diethyl acetal
Densitet 0.885
Kokpunkt 79°C to 80°C (8 mmHg)
Brytningsindex 1.431
Kvantitet 5 g
Beilstein 1703624
Formel vikt 170.25
Procent renhet 98%