Läs mer
2-Hexyne, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11420527
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420527 10 g 10g
11430527 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11420527 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22405.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 764-35-2 | C6H10 | 82.146 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 764-35-2
Molekylformel C6H10
Molekylvikt (g/mol) 82.146
MDL-nummer MFCD00009470
InChI-nyckel MELUCTCJOARQQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hexyne, methyl propyl acetylene, methylpropylacetylene, acmc-209p3f, 1-methyl-2-propylacetylene, c3h7c.$.cch3
PubChem CID 33629
IUPAC-namn hex-2-yn
LEDER CCCC#CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hexyne
Smältpunkt -90°C
Kokpunkt 84°C to 86°C
Flampunkt −10°C (14°F)
Odör Characteristic
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1731542
Formel vikt 82.15
Procent renhet ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Hexyne
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl propyl acetylene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.