Läs mer
2-Hydrazino-1,3-benzoxazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydrazino-1,3-benzoxazole |
| CAS | 15062-88-1 |
| Molekylformel | C7H7N3O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N3O/c8-10-7-9-5-3-1-2-4-6(5)11-7/h1-4H,8H2,(H,9,10) |
| LEDER | NNc1oc2ccccc2n1 |
| IUPAC-namn | 1,3-benzoxazol-2-ylhydrazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.15 |
| Formel vikt | 149.0589 |