Läs mer
2-Hydrazino-1-methyl-1H-benzimidazole Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydrazino-1-methyl-1H-benzimidazole Hydrochloride |
| CAS | 114804-55-6 |
| Molekylformel | C8H10N4 . (HCl) |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 1H-Benzimidazole, 2-hydrazinyl-1-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), 2H-Benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-1-methyl-, hydrazone, monohydrochloride (9CI), 2-Hydrazinyl-1-methyl-1H-1,3-benzodiazole hydrochloride, 2-Hydrazinyl-1-methyl-1H-benzimidazole hydrochloride, 2-Hydrazino-1-methyl-1H-benzimidazole hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N4.ClH/c1-12-7-5-3-2-4-6(7)10-8(12)11-9;/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11);1H |
| LEDER | Cl.Cn1c(NN)nc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | (1-methylbenzimidazol-2-yl)hydrazine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.65 |
| Formel vikt | 198.0672 |