Läs mer
2-Hydrazino-1H-1,3-benzimidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydrazino-1H-1,3-benzimidazole |
| CAS | 15108-18-6 |
| Molekylformel | C7H8N4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N4/c8-11-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,8H2,(H2,9,10,11) |
| LEDER | NNc1nc2ccccc2[nH]1 |
| IUPAC-namn | 1H-benzimidazol-2-ylhydrazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.17 |
| Formel vikt | 148.0749 |