Läs mer
2-hydrazino-2-imidazolin hydrobromid, 98 %
Produktkod. 11494297
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494297 2.5 g 2.5g
11404307 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11494297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20386.88
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 55959-84-7 | C3H9BrN4 | 181,037 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55959-84-7
Molekylformel C3H9BrN4
Molekylvikt (g/mol) 181.037
MDL-nummer MFCD00012694
InChI-nyckel HIJRJVVSABWXKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydrazino-2-imidazoline hydrobromide, 2-hydrazinyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrobromide, 2-hydrazino-delta-2-imidazoline hydrobromide, 4,5-dihydroimidazol-2-ylhydrazine hydrobromide, 4,5-dihydro-2-hydrazino-1h-imidazole hydrobromide, 2-hydrazino-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrobromide, 4,5-dihydro-1h-imidazol-2-ylhydrazine hydrobromide, 4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl-hydrazine hydrobromide, 4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl-hydrazine, acmc-1av1k
PubChem CID 3085099
IUPAC-namn 4,5-dihydro-lH-imidazol-2-ylhydrazin;hydrobromid
LEDER C1CN=C(N1)NN.Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydrazino-2-imidazoline hydrobromide
Smältpunkt 181 °C till 185 °C
Kvantitet 2.5 g
Känslighet Hygroskopisk
Formel vikt 181.04
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.