Läs mer
2-Hydrazino-4-methylpyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydrazino-4-methylpyridine |
| CAS | 4931-00-4 |
| Molekylformel | C6 H9 N3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3/c1-5-2-3-8-6(4-5)9-7/h2-4H,7H2,1H3,(H,8,9) |
| LEDER | Cc1ccnc(NN)c1 |
| IUPAC-namn | (4-methylpyridin-2-yl)hydrazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 123.156 |
| Formel vikt | 123.08 |