Läs mer
2-Hydrazino-4-(trifluormetyl)pyrimidin, 97 %
Produktkod. 15427808
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15427808 5 g 5g
15417808 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15427808 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61287.06
 Begränsad artikel
CAS: 197305-97-8 | C5H5F3N4 | 178,118 g/mol
2-Hydrazino-4-(trifluormetyl)pyrimidin kan användas som ett derivatiseringsreagens för samtidig bestämning av testosteron (T) och dihydrotestosteron (DHT) i murin vävnad och serum. Syntes av organohydrazid-kelatkomplex av rhenium och teknetium. Framställning av 1-(4-metoxifenyl)etanon [(4-trifluormetyl)pyrimidin-2-yl]hydrazon (NAS-75).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Hydrazino-4-(trifluorometyl)pyrimidin kan användas som ett derivatiseringsreagens för samtidig bestämning av testosteron (T) och dihydrotestosteron (DHT) i murin vävnad och serum. Syntes av organohydrazid-kelatkomplex av rhenium och teknetium. Framställning av 1-(4-metoxifenyl)etanon [(4-trifluormetyl)pyrimidin-2-yl]hydrazon (NAS-75).
Löslighet
Löslig i vattenhaltig syra.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med bra ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 197305-97-8
Molekylformel C5H5F3N4
Molekylvikt (g/mol) 178.118
MDL-nummer MFCD00115112
InChI-nyckel XQCAINVUBSAUBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydrazino-4-trifluoromethyl pyrimidine, 2-hydrazinyl-4-trifluoromethyl pyrimidine, 4-trifluoromethyl pyrimidin-2-ylhydrazine, n-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl hydrazine, 4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl hydrazine, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl hydrazine, 2 1h-pyrimidinone, 4-trifluoromethyl-, hydrazone, buttpark 27\08-68, ksc498g6p, 2-hydrazino-4-trifluoromethylpyrimidine
PubChem CID 1268079
IUPAC-namn [4-(trifluormetyl)pyrimidin-2-yl]hydrazin
LEDER C1=CN=C(N=C1C(F)(F)F)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Smältpunkt 99 °C till 101 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Löslighetsinformation Löslig i vattenbaserad syra.
Formel vikt 178.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.