Läs mer
2-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 97%
Produktkod. 11323146
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11323146 25 g 25g
11313146 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11323146 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11015.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 52356-01-1 | C7H9ClN2O2 | 188.61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52356-01-1
Molekylformel C7H9ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 188.61
MDL-nummer MFCD00012931
InChI-nyckel ZGNNOFKURIXXRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 2-hydrazinylbenzoic acid hydrochloride, benzoic acid, 2-hydrazino-, monohydrochloride, benzoic acid, 2-hydrazino-, hydrochloride, benzoic acid, 2-hydrazinyl-, hydrochloride 1:1, 2-carboxyphenylhydrazine hydrochloride, 2-hydrazinobenzoicacidhydrochloride, 2-carboxyphenylhydrazinium 1+ chloride, pubchem6411, 2-hydrazinobenzoic acid hydrochloride 1:1
PubChem CID 104169
IUPAC-namn 2-hydrazinylbenzoic acid;hydrochloride
LEDER [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
Smältpunkt ∽181°C to 183°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 4011728
Formel vikt 188.61
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.