Läs mer
2-Hydrazinobensotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11459136
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459136 10 g 10g
11469136 50 g 50g
11479136 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459136 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18006.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 615-21-4 | C7H7N3S | 165.214 g/mol
Det används vid spektrofotometrisk analys av metenamin och dess salter. Det används också i detektions- och reparationsmekanismen för Etheno-DNA-addukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används vid spektrofotometrisk analys bestämning av metenamin och dess salter. Det används också i detektions- och reparationsmekanismen för Etheno-DNA-addukter.
Löslighet Löslighet i varm metanol nästan
transparent.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 615-21-4
Molekylformel C7H7N3S
Molekylvikt (g/mol) 165.214
MDL-nummer MFCD00041849
InChI-nyckel JYSUYJCLUODSLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydrazinobenzothiazole, 2-hydrazinylbenzo d thiazole, 2-hydrazino-1,3-benzothiazole, benzothiazolohydrazine, 2 3h-benzothiazolone, hydrazone, benzothiazol-2-ylhydrazine, benzothiazole, 2-hydrazino, 2-benzothiazolylhydrazine, usaf ek-3967, benzothiazol-2-yl-hydrazine
PubChem CID 11988
IUPAC-namn 1,3-bensotiazol-2-ylhydrazin
LEDER C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydrazinobenzothiazole
Smältpunkt 198°C to 202°C
Kvantitet 10 g
Formel vikt 165.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.