Learn More
2-Hydrazinobensotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11479136
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11479136 250 g 250g
11459136 10 g 10g
11469136 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11479136 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A18006.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 615-21-4 | C7H7N3S | 165.214 g/mol
Det används vid spektrofotometrisk analys av metenamin och dess salter. Det används också i detektions- och reparationsmekanismen för Etheno-DNA-addukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används vid spektrofotometrisk analys bestämning av metenamin och dess salter. Det används också i detektions- och reparationsmekanismen för Etheno-DNA-addukter.
Löslighet Löslighet i varm metanol nästan
transparent.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 615-21-4
Molekylformel C7H7N3S
Molekylvikt (g/mol) 165.214
MDL-nummer MFCD00041849
InChI-nyckel JYSUYJCLUODSLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydrazinobenzothiazole, 2-hydrazinylbenzo d thiazole, 2-hydrazino-1,3-benzothiazole, benzothiazolohydrazine, 2 3h-benzothiazolone, hydrazone, benzothiazol-2-ylhydrazine, benzothiazole, 2-hydrazino, 2-benzothiazolylhydrazine, usaf ek-3967, benzothiazol-2-yl-hydrazine
PubChem CID 11988
IUPAC-namn 1,3-bensotiazol-2-ylhydrazin
LEDER C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)NN
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Hydrazinobenzothiazole
Smältpunkt 198°C to 202°C
Kvantitet 250 g
Formel vikt 165.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.