Läs mer
2-hydrazinoetansulfonamid (~90 % renhet), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydrazinoethanesulfonamide |
| CAS | 1039961-64-2 |
| Molekylformel | C2H9N3O2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Hydrazinyl-ethanesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C2H9N3O2S/c3-5-1-2-8(4,6)7/h5H,1-3H2,(H2,4,6,7) |
| LEDER | NS(CCNN)(=O)=O |
| IUPAC-namn | 2-hydrazinylethanesulfonamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.18 |
| Formel vikt | 139.0415 |