Läs mer
2-hydrazinopyrazin, 98 %
Produktkod. 15421129
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15421129 1 g 1g
15441129 250 mg 250mg
15431129 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15421129 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64086.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54608-52-5 | C4H6N4 | 110,12 g/mol
Triazolo[4,3-a]pyrazin 7-oxid, 3-β -D-ribofuranosyl-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazin, monohydrazoner av pyridin, pyrazin, fenylglyoxal syntetiserades från 2-Hydrazinopyrazin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Triazolo[4,3-a]pyrazin 7-oxid, 3-β -D-ribofuranosyl-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazin, monohydrazoner av pyridin, pyrazin, fenylglyoxal syntetiserades från 2-Hydrazinopyrazin.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54608-52-5
Molekylformel C4H6N4
Molekylvikt (g/mol) 110.12
MDL-nummer MFCD04114555
InChI-nyckel IVRLZJDPKUSDCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydrazinylpyrazine, 2-hydrazinopyrazine, pyrazin-2-yl-hydrazine, 1-pyrazin-2-yl hydrazine, hydrazinopyrazine, 2-pyrazin-2-yl hydrazine, 2 1h-pyrazinone, hydrazone, hydrazino pyrazine, pyrazinyl hydrazine, 3-hydrazinopyrazine
PubChem CID 1487823
IUPAC-namn pyrazin-2-ylhydrazin
LEDER C1=CN=C(C=N1)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydrazinopyrazine
Smältpunkt 109°C to 113°C
Färg Gult
Kvantitet 1 g
Beilstein 606630
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 110.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.