Läs mer
2-Hydrazinopyrimidine, 97%
Produktkod. 15781739 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15781739 1 g 1g
15791739 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15781739 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 453050010
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
CAS: 7504-94-1 | C4H6N4 | 110.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7504-94-1
Molekylformel C4H6N4
Molekylvikt (g/mol) 110.12
MDL-nummer MFCD01249337
InChI-nyckel QDGHXQFTWKRQTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydrazinylpyrimidine, 2-hydrazinopyrimidine, 2-hydrazino-pyrimidine, pyrimidin-2-yl-hydrazine, pyrimidine-2-ylhydrazine, 2 1h-pyrimidinone, hydrazone, 2 1h-pyrimidinone, hydrazone 9ci, hydrazinopyrimidine, aminoiminopyrimidine, 2-hydrazinopyrimdine
PubChem CID 346558
IUPAC-namn pyrimidin-2-ylhydrazin
LEDER NNC1=NC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydrazinopyrimidine
Smältpunkt 110.0°C to 112.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 110.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.