Läs mer
2-Hydrazinoquinoline, 97%
Produktkod. p-7033566
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 11410260
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50700.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 15793-77-8 | C9H9N3 | 159.19 g/mol
2-Hydrazinokinolin fungerar som ett derivatiseringsmedel för LC-MS-baserad metabolomisk undersökning av diabetisk ketoacidos. Det används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Hydrazinokinolin fungerar som ett derivatiseringsmedel för LC-MS-baserad metabolomisk undersökning av diabetisk ketoacidos. Det används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Löslighet Löslig i metanol
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15793-77-8
Molekylformel C9H9N3
Molekylvikt (g/mol) 159.19
MDL-nummer MFCD00041860
InChI-nyckel QMVCLSHKMIGEFN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 85111
IUPAC-namn kinolin-2-ylhydrazin
LEDER NNC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydrazinoquinoline
Smältpunkt 141°C to 143°C
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-hydrazinoquinoline, 2-hydrazinylquinoline, 2-quinolylhydrazine, 2 1h-quinolinone, hydrazone, quinoline, 2-hydrazino, 2-hydrazinequinoline, quinoline, 2-hydrazinyl, quinoline,2-hydrazinyl, .alpha.-quinolylhydrazine, alpha-quinolylhydrazine
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 159.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.