Läs mer
2-Hydrazinyl-9H-purin-6-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydrazinyl-9H-purin-6-amine |
| CAS | 5404-92-2 |
| Molekylformel | C5H7N7 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | NSC 7361, 2-Hydrazino-adenine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N7/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(10-3)12-7/h1H,7H2,(H4,6,8,9,10,11,12) |
| LEDER | NNc1nc(N)c2nc[nH]c2n1 |
| IUPAC-namn | 2-hydrazinyl-9H-purin-6-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.16 |
| Formel vikt | 165.0763 |