Läs mer
2-Hydrazinylbenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydrazinylbenzoic Acid |
| CAS | 5326-27-2 |
| Molekylformel | C7 H8 N2 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O2/c8-9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)11/h1-4,9H,8H2,(H,10,11) |
| LEDER | NNc1ccccc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-hydrazinobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.151 |
| Formel vikt | 152.0586 |