Läs mer
2-Hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 30977925
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30977925 25 g 25g
30969013 10 g 10g
30969232 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30977925 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD11335025g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime
CAS 441-38-3
Molekylformel C14H13NO2
MDL-nummer MFCD00004501
Kvantitet 25 g
LEDER OC(C1=CC=CC=C1)/C(C2=CC=CC=C2)=N/O
Molekylvikt (g/mol) 227.26
Procent renhet 97%