Läs mer
2-hydroxi-1-(2-hydroxi-4-sulfo-1-naftylazo)-3-naftosyra, MP Biomedicals™
Produktkod. 11473942 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11473942 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11473942 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215745105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    638.00 SEK
    607.58 SEK / 5g
    Save 30.42 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-1-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)-3-naphthoic acid
CAS 3737-95-9
Färg Svart
Molekylformel C21H14N2O7S
Kvantitet 5 g
Synonym calconcarboxylic acid, patton-reeder indicator, calconcarbonic acid, calcon 3-carboxylic acid, patton and reeder's indicator, 2-hydroxy-1-2-hydroxy-4-sulfo-1-napthylazo-3-naphthoic acid, 2,2'-dihydroxy-4'-sulpho-1,1'-azonaphthalene-3-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl azo, nn
InChI-nyckel ULIVOAKVRBXKKS-PYCFMQQDSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)O)O)C(=O)O
IUPAC-namn 3-hydroxi-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaftalen-1-yliden)hydrazinyl]naftalen-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 438.41
PubChem CID 5895210
Formel vikt 438.41
Fysisk form Pulver