Läs mer
2-Hydroxy-1,4-nafthokinon, 98+%
Produktkod. 11483844
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483844 10 g 10g
11493844 50 g 50g
11403854 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11483844 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11880.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 83-72-7 | C10H6O3 | 174,155 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområde
2-Hydroxy-1,4-naftokinon används för att förbereda dekorativa hår- och hudfärger. 2-Hydroxi-1,4-naftokinon visar också antimikrobiella och antioxidanteffekter. Det undertrycker också bildningen av väteperoxid och superoxidradikalanjon genom aldehydoxidaskatalyserade reaktioner.
Löslighet
Lösligt i vatten. 2 g/L vid °20
C
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83-72-7
Molekylformel C10H6O3
Molekylvikt (g/mol) 174.155
MDL-nummer MFCD00001678
InChI-nyckel WVCHIGAIXREVNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym lawsone, 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 2-hydroxynaphthalene-1,4-dione, 2-hydroxynaphthoquinone, henna, mehendi, hana, lawson, mendi, flower of paradise
PubChem CID 6755
IUPAC-namn 4-hydroxynaftalen-1,2-dion
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
Smältpunkt ∼193 °C (dekomposition)
Kvantitet 10 g
Beilstein 1565260
Merck Index 14,5393
Löslighetsinformation Löslig i vatten. 2g/L vid 20 °C
Formel vikt 174.16
Procent renhet ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-hydroxy-1,4-Naphthalenedione
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.