Läs mer
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone, 98+%
Produktkod. 11493844
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493844 50 g 50g
11483844 10 g 10g
11403854 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493844 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11880.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 83-72-7 | C10H6O3 | 174.155 g/mol
2-Hydroxy-1,4-naftokinon används för att förbereda dekorativa hår- och hudfärger. 2-Hydroxi-1,4-naftokinon visar också antimikrobiella och antioxidanteffekter. Det undertrycker också bildningen av väteperoxid och superoxidradikalanjon genom aldehydoxidaskatalyserade reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
2-Hydroxy-1,4-naftokinon används för att förbereda dekorativa hår- och hudfärger. 2-Hydroxi-1,4-naftokinon visar också antimikrobiella och antioxidanteffekter. Det undertrycker också bildningen av väteperoxid och superoxidradikalanjon genom aldehydoxidaskatalyserade reaktioner.
Löslighet
Lösligt i vatten. 2 g/L vid °20
C
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83-72-7
Molekylformel C10H6O3
Molekylvikt (g/mol) 174.155
MDL-nummer MFCD00001678
InChI-nyckel WVCHIGAIXREVNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym lawsone, 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 2-hydroxynaphthalene-1,4-dione, 2-hydroxynaphthoquinone, henna, mehendi, hana, lawson, mendi, flower of paradise
PubChem CID 6755
IUPAC-namn 4-hydroxynaftalen-1,2-dion
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
Smältpunkt ∼193°C (decomposition)
Kvantitet 50 g
Beilstein 1565260
Merck Index 14,5393
Löslighetsinformation Soluble in water. 2g/L at 20°C
Formel vikt 174.16
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.