Läs mer
2-Hydroxy-1,4-nafthokinon, TRC
Produktkod. 30009417
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30009417 5 g
1 options
Produktkod. 30009417 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9495355G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lawsone
CAS 83-72-7
Molekylformel C10 H6 O3
Kvantitet 5 g
Synonym 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone, 1,4-Naphthalenedione, 2-hydroxy- (9CI, ACI), 1,4-Naphthoquinone, 2-hydroxy- (6CI, 8CI), 2-Hydroxy-1,4-naphthalenedione (ACI), 1,4-Dihydro-1,4-dioxo-2-hydroxynaphthalene, 2-Hydroxy-1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione, 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone, 2-Hydroxynaphthoquinone, C.I. 75480, C.I. Natural Orange 6, Flower of Paradise, Henna, Henna (dye), Lawsone, Mehendi, Mendi, NSC 27285, NSC 52500, NSC 8625, Pakarli, Q 0, Quino Power LSN, Quinoexter 2014, Quinoexter QE 2014
InChI formel InChI=1S/C10H6O3/c11-8-5-9(12)10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,12H
LEDER OC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC-namn 2-hydroxynaftalen-1,4-dione
Molekylvikt (g/mol) 174.15
Formel vikt 174.0317