Läs mer
2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl 10-undecenoate (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl 10-undecenoate |
| CAS | 142564-41-8 |
| Molekylformel | C14H26O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1,3-dihydroxypropan-2-yl undec-10-enoate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(17)18-13(11-15)12-16/h2,13,15-16H,1,3-12H2 |
| LEDER | O=C(CCCCCCCCC=C)OC(CO)CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.36 |
| Formel vikt | 258.18 |