Läs mer
2-Hydroxy-1-metyl-6-fenylimidazo(4,5-b)pyridin-d3, TRC
Produktkod. 30405382
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30405382 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30405382 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH7917771MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-1-(trideuteromethyl)-6-phenylimidazo(4,5-b)pyridin
CAS 1020719-48-5
Molekylformel C13 2H3 H8 N3 O
Kvantitet 1 mg
Synonym 2H-Imidazo[4,5-b]pyridin-2-one, 1,3-dihydro-1-(methyl-d3)-6-phenyl-, 1,3-Dihydro-1-trideuteriomethyl-6-phenyl-2H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one, 2-Hydroxy-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine-D3 (N-methyl-D3), 1-(Methyl-d3)-6-phenyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-ol
InChI formel InChI=1S/C13H11N3O/c1-16-11-7-10(9-5-3-2-4-6-9)8-14-12(11)15-13(16)17/h2-8H,1H3,(H,14,15,17)/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])n1c(O)nc2ncc(cc12)c3ccccc3
IUPAC-namn 6-fenyl-1-(trideuteriometyl)imidazo[4,5-b]pyridin-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 228.26
Formel vikt 228.109