Läs mer
2-Hydroxy-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine |
| CAS | 120889-04-5 |
| Molekylformel | C13 H11 N3 O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2H-Imidazo[4,5-b]pyridin-2-one, 1,3-dihydro-1-methyl-6-phenyl-, 1,3-Dihydro-1-methyl-6-phenyl-2H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one, 2-Hydroxy-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine, 1-Methyl-6-phenyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11N3O/c1-16-11-7-10(9-5-3-2-4-6-9)8-14-12(11)15-13(16)17/h2-8H,1H3,(H,14,15,17) |
| LEDER | Cn1c(O)nc2ncc(cc12)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridin-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.25 |
| Formel vikt | 225.0902 |