Läs mer
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31432408
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31432408 100 g
31420782 25 g
31415413 500 g
31420221 5 g
31427540 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31432408 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD13646100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
CAS 708-06-5
Molekylformel C11H8O2
MDL-nummer MFCD00004005
Kvantitet 100 g
LEDER O=CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1O
Molekylvikt (g/mol) 172.18
Procent renhet 98%