Läs mer
2-Hydroxy-1-naftalenhyd, 98 %
Produktkod. 11446826
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11446826 100 g 100g
11436826 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11446826 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23951.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 708-06-5 | C11H8O2 | 172,183 g/mol
2-Hydroxi-1-naftaldehyd används i syntes av Merrified-typ för att fastställa fria aminosyragrupper i polymerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-Hydroxy-1-naftaldehyd används i Merrified-typsyntes för att fastställa fria aminosyragrupper i polymerer
.
Löslighet Lösligt i vatten (40 g
/L vid 20 C).°
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Den är känslig för luft. Förvara under torr inert gas. Inkompatibel med baser och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 708-06-5
Molekylformel C11H8O2
Molekylvikt (g/mol) 172.183
MDL-nummer MFCD00004005
InChI-nyckel NTCCNERMXRIPTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-1-naphthaldehyde, 1-formyl-2-naphthol, 2-hydroxy-1-naphthylaldehyde, 2-hydroxy-1-napthaldehyde, 2-hydroxynaphthaldehyde, 2-naphthol 1-carboxaldehyde, 2-hydroxy-1-naphthalaldehyde, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 2-hydroxy, 2-hydroxy-1-naphthalenecarboxaldehyde, 1-hydroxy-2-naphthalenecarboxaldehyde
PubChem CID 12819
IUPAC-namn 2-hydroxynaftalen-1-karbaldehyd
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Smältpunkt 77 °C till 80 °C
Kokpunkt 191 °C till 193 °C (27 mmHg)
Odör Luktfritt
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3077
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten (40 g/L vid 20 °C).
Formel vikt 172.18
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.