Läs mer
2-hydroxi-1-naftaldehyd, MP Biomedicals™
Produktkod. 11403891 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11403891 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11403891 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215129825
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
CAS 708-06-5
Färg Brun-Gul
Molekylformel C11H8O2
Kvantitet 25 g
Synonym 2-hydroxy-1-naphthaldehyde, 1-formyl-2-naphthol, 2-hydroxy-1-naphthylaldehyde, 2-hydroxy-1-napthaldehyde, 2-hydroxynaphthaldehyde, 2-naphthol 1-carboxaldehyde, 2-hydroxy-1-naphthalaldehyde, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 2-hydroxy, 2-hydroxy-1-naphthalenecarboxaldehyde, 1-hydroxy-2-naphthalenecarboxaldehyde
InChI-nyckel NTCCNERMXRIPTR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C=O)O
IUPAC-namn 2-hydroxynaftalen-1-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 172.183
PubChem CID 12819
Formel vikt 172.19
Fysisk form Pulver eller klumpar