Läs mer
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde, tech.
Produktkod. 10347090 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10347090 100 g 100g
10421163 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10347090 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 121601000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 708-06-5 | C11H8O2 | 172.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 708-06-5
MDL-nummer MFCD00004005
InChI-nyckel NTCCNERMXRIPTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-1-naphthaldehyde, 1-formyl-2-naphthol, 2-hydroxy-1-naphthylaldehyde, 2-hydroxy-1-napthaldehyde, 2-hydroxynaphthaldehyde, 2-naphthol 1-carboxaldehyde, 2-hydroxy-1-naphthalaldehyde, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 2-hydroxy, 2-hydroxy-1-naphthalenecarboxaldehyde, 1-hydroxy-2-naphthalenecarboxaldehyde
PubChem CID 12819
IUPAC-namn 2-hydroxynaftalen-1-karbaldehyd
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Namnnotering tech.
Smältpunkt >77.0°C
Färg Gult
Kokpunkt 192.0°C (27.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C11H8O2
Linjär formel HOC10H6CHO
Kvantitet 100 g
Beilstein 08,143
Löslighetsinformation Solubility in water: 40mg/l
Molekylvikt (g/mol) 172.18
Formel vikt 172.18
Procent renhet ≥93% (on dry substance)
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Moist Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.