Läs mer
2-Hydroxy-1-phenyl-1-propanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-1-phenyl-1-propanone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O2/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,10H,1H3 |
| Formel vikt | 150.0681 |
| Procent renhet | >95% |