Läs mer
2-Hydroxy-17-beta-estradiol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-17 beta-estradiol |
| CAS | 362-05-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Hydroxy-17 beta-estradiol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H24 O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Estra-1,3,5(10)-triene-2,3,17-triol, (17β)-, Estra-1,3,5(10)-triene-2,3,17β-triol (7CI,8CI), (17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-2,3,17-triol, 2,3,17β-Trihydroxyestra-1,3,5(10)-triene, 2-Hydroxyestradiol, NSC 61711, 2-Hydroxy-17β-estradiol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-11-12(14(18)4-5-17(18)21)3-2-10-8-15(19)16(20)9-13(10)11/h8-9,11-12,14,17,19-21H,2-7H2,1H3/t11-,12+,14-,17-,18-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)c(O)cc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Visa mer |