missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Hydroxy-17Beta-estradiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-17 beta-estradiol |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-11-12(14(18)4-5-17(18)21)3-2-10-8-15(19)16(20)9-13(10)11/h8-9,11-12,14,17,19-21H,2-7H2,1H3/t11-,12+,14-,17-,18-/m0/s1 |
| Formel vikt | 288.1725 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?