missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Hydroxy-17Beta-estradiol, TRC

Produktkod. 30010951
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30010951 1 mg -
30008146 2.5 mg 2.5mg
30003741 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30010951 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9418901MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 362-05-0
Molekylformel C18 H24 O3
Molekylvikt (g/mol) 288.38
Synonym Estra-1,3,5(10)-triene-2,3,17-triol, (17β)-, Estra-1,3,5(10)-triene-2,3,17β-triol (7CI,8CI), (17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-2,3,17-triol, 2,3,17β-Trihydroxyestra-1,3,5(10)-triene, 2-Hydroxyestradiol, NSC 61711, 2-Hydroxy-17β-estradiol
IUPAC-namn (8R,9S,13S,14S,17S)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-2,3,17-triol
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)c(O)cc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-17 beta-estradiol
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-11-12(14(18)4-5-17(18)21)3-2-10-8-15(19)16(20)9-13(10)11/h8-9,11-12,14,17,19-21H,2-7H2,1H3/t11-,12+,14-,17-,18-/m0/s1
Formel vikt 288.1725
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.