Läs mer
2-Hydroxy-2-methyl-d3-propanoic-3,3,3-d3 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-2-methyl-d3-propanoic-3,3,3-d3 Acid |
| CAS | 40662-45-1 |
| Molekylformel | C4 2H6 H2 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Propanoic-3,3,3-d3 acid, 2-hydroxy-2-(methyl-d3)- (9CI), 3,3,3-Trideuterio-2-trideuteriomethyl-2-hydroxypropanoic acid, 2-Hydroxy-2-methyl-d3-propanoic-3,3,3-d3 acid, 2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid-D6 (dimethyl-D6) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O3/c1-4(2,7)3(5)6/h7H,1-2H3,(H,5,6)/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(O)(C(=O)O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 3,3,3-trideuterio-2-hydroxy-2-(trideuteriomethyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 110.14 |
| Formel vikt | 110.085 |