Läs mer
2-Hydroxy-2-metyl-N-[4-nitro-3-(trifluormetyl)fenyl]propanamid (2-Hydroxyflutamid), Mikromol™
Produktkod. 30050645
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050645 25 mg
18020900 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050645 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0161.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-Hydroxy-2-metyl-N-[4-nitro-3-(trifluormetyl)fenyl]propanamid (2-Hydroxyflutamid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide (2-Hydroxyflutamide)
CAS 52806-53-8
Analyt- eller komponentnamn 2-Hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide (2-Hydroxyflutamide)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H11 F3 N2 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-Hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, 2-Hydroxyflutamide
InChI formel InChI=1S/C11H11F3N2O4/c1-10(2,18)9(17)15-6-3-4-8(16(19)20)7(5-6)11(12,13)14/h3-5,18H,1-2H3,(H,15,17)
LEDER CC(C)(O)C(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-hydroxy-2-metyl-N-[4-nitro-3-(trifluormetyl)fenyl]propanamid
Molekylvikt (g/mol) 292.21
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 292,0671 g/mol