Läs mer
2-Hydroxy-2-methylpropanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-2-methylpropanamide |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2/c1-4(2,7)3(5)6/h7H,1-2H3,(H2,5,6) |
| Formel vikt | 103.0633 |