Läs mer
2-Hydroxy-2-methylpropanethioamide, TRC
Produktkod. 30400762
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30400762 250 mg
1 options
Produktkod. 30400762 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH961840250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-2-methylpropanethioamide
CAS 1051463-20-7
Molekylformel C4H9NOS
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C4H9NOS/c1-4(2,6)3(5)7/h6H,1-2H3,(H2,5,7)
LEDER CC(C)(O)C(=S)N
IUPAC-namn 2-hydroxy-2-methylpropanethioamide
Molekylvikt (g/mol) 119.19
Formel vikt 119.0405