Läs mer
2-Hydroxy-2-propanesulfonic acid monosodium salt, 97%
Produktkod. 11343318
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11343318 100 g 100g
11353318 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11343318 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036256.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 540-92-1 | C3H8NaO4S+ | 163.143 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 540-92-1
Molekylformel C3H8NaO4S+
Molekylvikt (g/mol) 163.143
MDL-nummer MFCD00031395
InChI-nyckel YNJORDSKPXMABC-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium acetone bisulfite, acetone-sodium bisulfite adduct, sodium bisulfite-acetone adduct, acetone-monosodium sulfite adduct, sodium 2-hydroxy-2-propane-sulfonate, acetone-sodium bisulfite compound 1:1, acetone, compound with sodium bisulfite 1:1, 2-propanone, compd. with monosodium sulfite 1:1, 2-propanesulfonic acid, monosodium salt, sodium 2-hydroxypropane-2-sulfonic acid
PubChem CID 54602011
IUPAC-namn natrium;2-hydroxipropan-2-sulfonsyra
LEDER CC(C)(O)S(=O)(=O)O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-2-propanesulfonic acid monosodium salt
Kvantitet 100 g
Formel vikt 162.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.