Läs mer
2-hydroxi-2-(trifluormetyl)propionsyra, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11338396
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338396 1 g 1g
11348396 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338396 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17399.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 374-35-6 | C4H5F3O3 | 158.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 374-35-6
Molekylformel C4H5F3O3
Molekylvikt (g/mol) 158.08
MDL-nummer MFCD00190646,MFCD03095400,MFCD07375449
InChI-nyckel CTGJACFEVDCYMC-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-trifluoromethyl-2-hydroxypropionic acid, 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid, 2-hydroxy-2-trifluoromethyl propionic acid, 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-methyl-propionic acid, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-methyl, methyl3,3,3-trifluoro-dl-lactate, acmc-1ai3k, acmc-209gc9, 2s-2-hydroxy-2-methyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid, alpha-trifluoromethyl lactic acid
PubChem CID 2775125
IUPAC-namn 3,3,3-trifluoro-2-hydroxi-2-metylpropansyra
LEDER CC(O)(C(O)=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid
Smältpunkt ∼85°C
Kokpunkt 189°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1723691
Formel vikt 158.08
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.