Läs mer
2'-Hydroxy-3,4-dimethoxychalcone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Hydroxy-3,4-dimethoxychalcone |
| CAS | 19152-36-4 |
| Molekylformel | C17H16O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(2'-hydroxyphenyl)-2-propene-1-one, 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(2-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one, 2-[3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-propenoyl]phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16O4/c1-20-16-10-8-12(11-17(16)21-2)7-9-15(19)13-5-3-4-6-14(13)18/h3-11,18H,1-2H3/b9-7+ |
| LEDER | COc1ccc(\C=C\C(=O)c2ccccc2O)cc1OC |
| IUPAC-namn | (E)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-(2-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.31 |
| Formel vikt | 284.1049 |