Läs mer
2-Hydroxy-3-(karboxymetylamino)-vätecinnamisyra, dikaliumsalt, TRC
Produktkod. 30391228
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30391228 50 mg
1 options
Produktkod. 30391228 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH88612550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-3-(carboxymethylamino)-hydrocinnamic Acid, Dipotassium Salt
CAS 100750-38-7
Molekylformel C11H11K2NO5
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H13NO5.2K/c13-9(14)5-4-7-2-1-3-8(11(7)17)12-6-10(15)16;;/h1-3,12,17H,4-6H2,(H,13,14)(H,15,16);;/q;2*+1/p-2
LEDER [K+].[K+].Oc1c(CCC(=O)[O-])cccc1NCC(=O)[O-]
IUPAC-namn dikalium; 3-[3-(karboxylatometylamino)-2-hydroxyfenyl]propanoat
Molekylvikt (g/mol) 315.41
Formel vikt 314.9911