Läs mer
2’-Hydroxy-3-chloroacetophenone, TRC
Produktkod. 30388875
Change view
Kvantitet:
500 mg
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30388875 2 g
30407011 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30388875 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH8251002G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Hydroxy-3-chloroacetophenone
CAS 3226-34-4
Molekylformel C8 H7 Cl O2
Kvantitet 2 g
InChI formel InChI=1S/C8H7ClO2/c1-5(10)6-3-2-4-7(9)8(6)11/h2-4,11H,1H3
LEDER CC(=O)c1cccc(Cl)c1O
IUPAC-namn 1-(3-chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone
Molekylvikt (g/mol) 170.59
Formel vikt 170.0135