Läs mer
2'-Hydroxy-3-kloroacetofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Hydroxy-3-chloroacetophenone |
| CAS | 3226-34-4 |
| Molekylformel | C8 H7 Cl O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO2/c1-5(10)6-3-2-4-7(9)8(6)11/h2-4,11H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1cccc(Cl)c1O |
| IUPAC-namn | 1-(3-klor-2-hydroxyfenyl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.59 |
| Formel vikt | 170.0135 |