Läs mer
2-Hydroxy-3-cyanopyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-3-cyanopyridine |
| CAS | 20577-27-9 |
| Molekylformel | C6 H4 N2 O |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4N2O/c7-4-5-2-1-3-8-6(5)9/h1-3H,(H,8,9) |
| LEDER | Oc1ncccc1C#N |
| IUPAC-namn | 2-hydroxypyridine-3-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.11 |
| Formel vikt | 120.0324 |