Läs mer
2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic Acid-d3 Methyl Ester, TRC
Produktkod. 30394211
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30394211 100 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30394211 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH946292100MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic Acid-d3 Methyl Ester
CAS 1046116-52-2
Molekylformel C17H15D3O4
Kvantitet 100 mg
Synonym alpha-Hydroxy-beta-methoxy-beta-phenyl-benzenepropanoic Acid-d3 Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C17H18O4/c1-20-16(19)15(18)17(21-2,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15,18H,1-2H3/i2D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])OC(C(O)C(=O)OC)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn methyl 2-hydroxy-3,3-diphenyl-3-(trideuteriomethoxy)propanoate
Molekylvikt (g/mol) 289.34
Formel vikt 289.1393