Läs mer
2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic Acid-d3 Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic Acid-d3 Methyl Ester |
| CAS | 1046116-52-2 |
| Molekylformel | C17H15D3O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | alpha-Hydroxy-beta-methoxy-beta-phenyl-benzenepropanoic Acid-d3 Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18O4/c1-20-16(19)15(18)17(21-2,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15,18H,1-2H3/i2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])OC(C(O)C(=O)OC)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | methyl 2-hydroxy-3,3-diphenyl-3-(trideuteriomethoxy)propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 289.34 |
| Formel vikt | 289.1393 |