Läs mer
2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic Acid |
| CAS | 178306-51-9 |
| Molekylformel | C16 H16 O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Benzenepropanoic acid, α-hydroxy-β-methoxy-β-phenyl-, α-Hydroxy-β-methoxy-β-phenylbenzenepropanoic acid, 2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic acid, 2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic acid, Ambrisentan related, 3109.C |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O4/c1-20-16(14(17)15(18)19,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14,17H,1H3,(H,18,19) |
| LEDER | COC(C(O)C(=O)O)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.3 |
| Formel vikt | 272.1049 |