Läs mer
2-Hydroxy-3-metoxi-5-nitrobensaldehyd, 98 %
Produktkod. 11436937
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11436937 25 g 25g
11416937 1 g 1g
11426937 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11436937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14360.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 17028-61-4 | C8H7NO5 | 197,15 g/mol
2-hydroxi-3-metoxi-5-nitrobensaldehyd används för syntes av zinkselektiv spiropyran-baserad fluorescerande och fotoregenererbar receptor, (E)-2,4-dihydroxi-N?-(2-hydroxi-3-metoxi-5-nitrobensyliden)bensohydraziddihydrat, hydrazid, 4-(8-metoxi-3a,3a-dimetyl-6-nitrospiro[kromen-2,2a-indolin]-la-yl)butanoat och 1-(3-karbometoxipropyl)-3-3-dimetyl-8-metoxi-6-nitrospiro[2H-1]-bensopyran-2,2-indolin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
2-hydroxi-3-metoxi-5-nitrobensaldehyd används för syntes av zinkselektiv spiropyran-baserad fluorescerande och fotoregenererbar receptor, (E)-2,4-dihydroxi-N′ -(2-hydroxi-3-metoxi-5-nitrobensyliden)bensohydrazid-dihydrat, etyl-4-(8-metoxi-3)′ ,3′ -dimetyl-6-nitrospiro[kromen-2,2′ -indolin]-1′ -yl)butanoat och 1-(3-karbometoxipropyl)-3-3-dimetyl-8-metoxi-6-nitrospiro[2H-1]-bensopyran-2,2-indolin.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Den är känslig för luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17028-61-4
Molekylformel C8H7NO5
Molekylvikt (g/mol) 197.15
MDL-nummer MFCD00017033
InChI-nyckel HGKHVFKBOHFYSS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 307886
IUPAC-namn 2-hydroxi-3-metoxi-5-nitrobensaldehyd
LEDER COC1=CC(=CC(C=O)=C1O)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde
Smältpunkt 138 °C till 142 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 613271
Känslighet Luftkänslig
Synonym 3-methoxy-5-nitrosalicylaldehyde, 2-hydroxy-5-nitro-m-anisaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-methoxy-5-nitro, 5-nitro-o-vanillin, acmc-1bt2m, 3-methoxy-5-nitrosalicyladehyde, 2-hydroxy-5-nitro-3-methoxybenzaldehyde, benzaldehyde,2-hydroxy-3-methoxy-5-nitro
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 197.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.