Läs mer
2'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone, TRC
Produktkod. 30396370
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30396370 250 mg
30401183 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30396370 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH945985250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 703-98-0
Molekylformel C9 H10 O3
Molekylvikt (g/mol) 166.1739
Synonym 1-(2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetophenone, 2'-hydroxy-3'-methoxy- (7CI,8CI), 1-(2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, 2'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone, NSC 46634
IUPAC-namn 1-(2-hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone
LEDER COc1cccc(C(=O)C)c1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)7-4-3-5-8(12-2)9(7)11/h3-5,11H,1-2H3
Formel vikt 166.063
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Datenschutzrichtlinie.